Learn More
Corning™ Tubos de almacenamiento con código de barras: códigos de barras 1D/2D
Para mejorar el almacenamiento, identificación y recuperación de muestras
Descripción
Cuentan con un esquema de codificación sincronizado que minimiza la confusión y el riesgo de duplicación, al mismo tiempo que permite una identificación de muestras segura.
- Identificación máxima: código de barras lineal y 2D sincronizado—
- Información máxima: código de barras 2D de 14 × 14 puntos—
- Estabilidad de los códigos de barras: grabados con láser, no se trata de una etiqueta pegada—
- Compatibilidad de compuestos: la construcción completa crea un recipiente inerte—
- Tolerancia de temp.: de - 180 a + 110 °C (tapón de rosca); de - 80 a + 110 °C (tapón TPE)
- Longitud: 43.9 mm
- 96/gradilla
Especificaciones
| Polipropileno | |
| Non-sterile |