Learn More
Corning™ Adaptadores para centrífugas compactas LSE™
Código de producto. 15703338 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Tubos de 0,2 ml
Tubos de 0,5/0,4 ml
Tubos de 10/15 ml en rotor de 50 ml
Tubos de 5/7/10 ml en rotor de 15 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
15703338 Tubos de 10/15 ml en rotor de 50 ml paquete de 6
15292479 Tubos de 0,5/0,4 ml paquete de 6
15202489 Tubos de 0,2 ml paquete de 6
11307691 Tubos de 10/15 ml en rotor de 50 ml cada uno
11317691 Tubos de 5/7/10 ml en rotor de 15 ml cada uno
5 options
Código de producto. 15703338
Marca: Corning™ 480140
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para utilizar con la microcentrífuga de alta velocidad Corning LSE.
Los adaptadores individuales para tubos se utilizan en la microcentrífuga Corning LSE de alta velocidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Adaptador
Para utilizar con (equipo) Tubos de 10/15 ml en rotor de 50 ml
N.° por paquete 6/paq.