Learn More
Corning™ Adaptadores para centrífugas compactas LSE™
Código de producto. 15292479 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Tubos de 0,2 ml
Tubos de 0,5/0,4 ml
Tubos de 10/15 ml en rotor de 50 ml
Tubos de 5/7/10 ml en rotor de 15 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
15292479 Tubos de 0,5/0,4 ml paquete de 6
15202489 Tubos de 0,2 ml paquete de 6
11307691 Tubos de 10/15 ml en rotor de 50 ml cada uno
15703338 Tubos de 10/15 ml en rotor de 50 ml paquete de 6
11317691 Tubos de 5/7/10 ml en rotor de 15 ml cada uno
5 options
Código de producto. 15292479
Marca: Corning™ 480134
Para utilizar con la microcentrífuga de alta velocidad Corning LSE.
Los adaptadores individuales para tubos se utilizan en la microcentrífuga Corning LSE de alta velocidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Adaptador
Para utilizar con (equipo) Tubos de 0,5/0,4 ml
N.° por paquete 6/Paq.