Learn More
Corning™ Microplaca de poliestireno de fondo redondo de 96 pocillos de fijación ultabaja
Tienda Corning Productos
Click to view available options
Color:
Negro
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
Descripción
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Estándar |
| Tapa | Con tapa |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Color | Negro |
| Material | Poliestireno |
| Volumen del pocillo (métrico) | 360 μl |
| N.° de pocillos | 96 |
| Volumen de trabajo (métrico) | De 75 to 200 μl |
| Esterilidad | Estéril |
| Forma del pocillo | Redondo |
| Mostrar más |