Learn More
Corning™ Microplacas de cristalización de proteínas Next Generation CrystalEX de 96 pocillos
Tienda Corning ProductosDescripción
- Las microplacas de cristalización de 96 y 384 pocillos Corning™ están optimizadas para el crecimiento cristalino y el cribado de proteínas en grandes cantidades
- Diseñadas para aplicaciones de goteo fijo
- Cumple las dimensiones de tamaño de ANSI/SBS estándar para microplacas
- Ideal para la detección de cristales totalmente automatizada
- Múltiples formatos y versatilidad para opciones personalizadas con las que maximizar la formación, la identificación, el análisis y la recolección de cristales - Elija entre pocillos de proteínas de cuatro formas distintas y únicas
- El copolímero de olefina cíclica (COC) ofrece una fuerte compatibilidad química y una buena claridad óptica
- Los números de los depósitos están grabados en cada pocillo individual para facilitar las tareas de identificación
- Entre las opciones disponibles se incluyen uno o tres pocillos de proteínas por pocillo de depósito
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | alfanumérico |
| Formato | Estándar |
| Tapa | Sin tapa |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Color | Transparente |
| Material | PZero |
| Volumen del pocillo (métrico) | 2 μl |
| N.° de pocillos | 96 |
| Esterilidad | No estéril |
| Tratamiento de superficie | Sin tratar |
| Mostrar más |