Learn More
Corning™ Microplaca de fondo plano con tratamiento para cultivo de 96 pocillos
Tienda Corning Productos
Descripción
- Las microplacas de cultivo celular son estériles y no pirogénicas.
- Tapas disponibles donde se indica
Los números de catálogo 3798 y 3898 procesadas para mejorar la hidrofilicidad en ensayos de hemaglutinación y similares.
Los modelos con n.º 3585 y 3595 tienen tapas especiales de baja evaporación.
Los modelos con n.º 3841 está fabricado de forma aséptica.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Estándar |
| Tapa | Con tapa |
| Área de cultivo | 0,32 cm2 |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Envase | 50/paq., 100/caja |
| Tipo de enlace | Tratado con TC |
| Color | Transparente |
| Tipo de producto | Placa de ensayo |
| Material | Poliestireno |
| Volumen del pocillo (métrico) | 360 μl |
| Mostrar más |