Learn More
Corning™ Microplaca NBS de poliestireno de fondo plano sin tapa de 96 pocillos
Tienda Corning Productos
Descripción
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Estándar |
| Tapa | Sin tapa |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Color | Negro |
| Material | Poliestireno |
| N.° de pocillos | 96 |
| Volumen de trabajo (métrico) | De 75 to 200 μl |
| Esterilidad | No estéril |
| Tratamiento de superficie | No adherente |
| Forma del pocillo | Plano |
| Mostrar más |