Learn More
Corning™ Microplaca NBS de poliestireno de fondo plano sin tapa de 96 pocillos
Tienda Corning Productos
Click to view available options
Color:
Blanco
Negro
Volumen de trabajo (métrico):
De 25 to 125 μl
De 75 to 200 μl
Formato:
Estándar
Zona media
Tamaño de la unidad:
25 PCS
paquete de 25
Description
Spécification
Spécification
| Formato | Zona media |
| Tapa | Sin tapa |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Color | Blanco |
| Material | Poliestireno |
| N.° de pocillos | 96 |
| Volumen de trabajo (métrico) | De 25 to 125 μl |
| Esterilidad | No estéril |
| Tratamiento de superficie | No adherente |
| Forma del pocillo | Plano |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu