Learn More
Corning™ Microplacas de zona media de fondo transparente de 96 pocillos
Tienda Corning Productos
Click to view available options
Color:
Negro, Fondo transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Descripción
- Los fondos son un 60 % más finos que los de microplacas de poliestireno convencionales lo que se traduce en una fluorescencia de fondo más baja y unas lecturas de hasta 340 nm
- Poliestireno
- Pozos planos
- Superficie por estante 0,16cm2
- Rejilla alfanumérica
- Paredes opacas para evitar la diafonía entre pocillos
- Compatibles con los sistemas de detección y marcado de micromatrices estándar
- Elección de tres superficies: Sin tratar para ensayos homogéneos, superficie sin adherencia (NBS™) para la minimización de la adherencia de proteínas y ácidos nucleicos, o cultivo de tejidos tratado para el crecimiento celular
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Zona media |
| Tapa | Sin tapa |
| Área de cultivo | 0,16 cm2 |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Color | Negro, Fondo transparente |
| Para utilizar con (equipo) | Sistemas de detección y manipulación estándares automatizados |
| Material | Poliestireno |
| Volumen del pocillo (métrico) | 50 to 100 μL |
| N.° de pocillos | 96 |
| Volumen de trabajo (métrico) | De 25 to 125 μl |
| Mostrar más |