Learn More
Corning™ Matraz giratorio de vidrio reutilizable de 8 l con tapón central plano de 120 mm y 4 brazos laterales verticales
Tienda Corning ProductosDescripción
- Se puede utilizar con motor de accionamiento directo o conjunto de paleta de accionamiento magnético
- Los deflectores laterales mejoran la aireación y la agitación del contenido del matraz
- El exclusivo diseño «elástico» del propulsor garantiza una agitación óptima
- los brazos laterales verticales de 4, 45 mm permiten su uso con sondas y conectores de brazo lateral
- Los vasos son de vidrio de borosilicato. Otras piezas están hechas de materiales que pueden limpiarse y esterilizarse para minimizar el riesgo de citotoxicidad.
- Relaciones de altura a anchura uniformes para una mayor previsibilidad al ampliar en toda la gama de tamaños de recipientes
Piezas de repuesto para conectores de brazo lateral, consulte la cat. 1395-32LTC, 1395-45LTC, 1395-LTR y 1395LTMC
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del cuello central (métrico) | 120 mm |
| Capacidad (métrico) | 8 L |
| Estilo de cuello | Vertical |
| N.º por caja | 1/Cs. |
| N.° por paquete | 1/Paq. |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |