Learn More
Corning™ Tapón de centrífuga de 50 ml
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 11353785 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
Tamaño de la unidad:
500 PCS
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11353785 50 mL 500 PCS
1 options
Código de producto. 11353785
Marca: Corning™ 431473
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La tapa CentriStar™ tiene una parte superior plana de fácil extracción/colocación, además de ofrecer unas características ergonómicas avanzadas con estrías más anchas y un diseño de borde enrollado para facilitar el agarre. Este diseño a prueba de fugas incluye una revolucionaria tapa macho que elimina prácticamente cualquier filtración si se utiliza en las condiciones recomendadas.
La tapa CentriStar™ tiene una parte superior plana de fácil extracción/colocación, además de ofrecer unas características ergonómicas avanzadas con estrías más anchas y un diseño de borde enrollado para facilitar el agarre.  Este diseño a prueba de fugas incluye una revolucionaria tapa macho que elimina prácticamente cualquier filtración si se utiliza en las condiciones recomendadas. Consulte los recursos que se indican a continuación  sobre las propiedades físicas y químicas de los tubos plásticos para centrífuga Corning, así como sugerencias importantes para un uso seguro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) 22,6 mm
Tipo de producto Tapón para tubo de centrífuga
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Color Naranja
N.° por paquete 100/Paq.
N.º por caja 500/caja
Esterilidad Estéril
Capacidad (métrico) 50 mL
Para utilizar con (equipo) Tubos de centrífuga de 50 ml