Learn More
Corning™ Microplacas de 384 pocillos de superficie no adherente (NBS™)
Tienda Corning Productos
Click to view available options
Color:
Blanco
Blanco, base transparente, Clear Bottom
Negro
Color de pocillo:
Blanco
Negro
Transparente
Código de barras:
Tamaño de la unidad:
50 PCS
paquete de 100
paquete de 50
Descripción
- Ideal para ensayos homogéneos, como ensayos de proximidad de centelleo (SPA) y ensayos de fluorescencia
- La superficie de polímero modificada es hidrófila y no iónica, lo que minimiza la interacción biológica dentro de los pocillos para reducir la unión inespecífica y los costes de reactivos
- Reduce considerablemente la unión de proteínas y ácidos nucleicos a polímeros, mantiene la actividad enzimática e inhibe la adhesión de un número de líneas de células Estables en soluciones acuosas con EtOH
- Uso en escala de temperatura de 4 °C a 37 °C (de 39 °F a 99 °F).
- Pocillos de fondo plano
- Compatibles con una amplia gama de lectores de placas, sistemas de manipulación de líquidos y sistemas robóticos
Placas con códigos de barras genéricos
- El formato de código de 128 barras garantiza la compatibilidad con la mayoría de los lectores de códigos de barras y sistemas de software
- Para evitar confusiones, el tratamiento de la superficie de los pocillos de las microplacas se identifica fácilmente
- Etiquetas aplicadas en los cuatro lados de la placa Sin duplicados de número de secuencia
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | Sin código de barras |
| Formato | Estándar |
| matriz, red, conjunto | 16 x 24 |
| Color | Negro |
| Para utilizar con (equipo) | Lectores de placa, manipuladores de líquidos y sistemas robóticos |
| Material | Polystyrene |
| Volumen del pocillo (métrico) | 112 μl |
| N.° de pocillos | 384 |
| Volumen de trabajo (métrico) | De 20 to 80 μl |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |