Learn More
Corning™ Microplacas sólidas de bajo volumen de 384 pocillos
Código de producto. 10699921 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco
Negro
Tratamiento de superficie:
Cultivo tisular
No adherente
Sin tratar
Volumen de trabajo (métrico):
De 2 to 20 μl
De 2 to 25 μl
De 5 to 40 μl
Código de barras:
Incluye código de barras
Sin código de barras
Tamaño de la unidad:
50 PCS
paquete de 100
paquete de 50
Código de producto. Color Tratamiento de superficie Volumen de trabajo (métrico) Código de barras unitSize
10699921 Blanco Sin tratar De 5 to 40 μl Sin código de barras paquete de 100
10342952 Blanco No adherente De 5 to 40 μl Sin código de barras paquete de 100
10679029 Blanco Sin tratar De 5 to 40 μl Sin código de barras 50 PCS
10064094 Blanco No adherente De 5 to 40 μl Sin código de barras paquete de 50
10167431 Negro Sin tratar De 2 to 25 μl Sin código de barras paquete de 100
10027781 Negro Cultivo tisular De 2 to 20 μl Sin código de barras paquete de 100
10583234 Blanco No adherente De 5 to 40 μl Incluye código de barras paquete de 50
7 options
Código de producto. 10699921
Marca: Corning™ 3674
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mismos volúmenes bajos de reactivos que las placas de 1536 de pocillos sin la necesidad de nuevos instrumentos
Las placas de poliestireno incorporan un exclusivo diseño de pocillo de cuadrado a redondo con un fondo de forma cónica que proporciona un acceso y una adquisición de imágenes más sencillos para lograr un rendimiento excelente en los ensayos.
  • El fondo reduce la captura de líquido y aire, aumenta la relación de señal-ruido y reduce la señal FP (mP) cuando se trabaja con volúmenes muy bajos
  • Cada pocillo tiene un borde elevado para reducir la contaminación cruzada durante el ensayo y el proceso de manipulación de líquidos
  • Elija entre placas negras para aplicaciones de fluorescencia o blancas para aplicaciones de luminiscencia
Placas de superficie de unión elevada
  • Ideal para inmunoensayos
  • Pueden unir biomoléculas medias (> 10 kDa) y grandes que poseen grupos iónicos y/o regiones hidrófobas
  • Volumen de trabajo: De 2 a 20 μl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Sin código de barras
Formato Estándar
Tapa Sin tapa
matriz, red, conjunto 16 x 24
Color Blanco
Material Polystyrene
Volumen del pocillo (métrico) 50 μl
N.° de pocillos 384
Volumen de trabajo (métrico) De 5 to 40 μl
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie Sin tratar
Forma del pocillo Round
Para utilizar con (aplicación) Provides easier access and imaging for superior assay performance, fluorescence applications, reduce cross-contamination during assay and liquid-handling process
Cantidad 100/Cs.
Color de pocillo Blanco