Learn More
Corning™ Microplacas sólidas de bajo volumen de 384 pocillos
Tienda Corning Productos
Click to view available options
Color:
Blanco
Negro
Tratamiento de superficie:
Cultivo tisular
No adherente
Sin tratar
Volumen de trabajo (métrico):
De 2 to 20 μl
De 2 to 25 μl
De 5 to 40 μl
Código de barras:
Tamaño de la unidad:
50 PCS
paquete de 100
paquete de 50
Descripción
Las placas de poliestireno incorporan un exclusivo diseño de pocillo de cuadrado a redondo con un fondo de forma cónica que proporciona un acceso y una adquisición de imágenes más sencillos para lograr un rendimiento excelente en los ensayos.
- El fondo reduce la captura de líquido y aire, aumenta la relación de señal-ruido y reduce la señal FP (mP) cuando se trabaja con volúmenes muy bajos
- Cada pocillo tiene un borde elevado para reducir la contaminación cruzada durante el ensayo y el proceso de manipulación de líquidos
- Elija entre placas negras para aplicaciones de fluorescencia o blancas para aplicaciones de luminiscencia
- Ideal para inmunoensayos
- Pueden unir biomoléculas medias (> 10 kDa) y grandes que poseen grupos iónicos y/o regiones hidrófobas
- Volumen de trabajo: De 2 a 20 μl
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | Sin código de barras |
| Formato | Estándar |
| matriz, red, conjunto | 16 x 24 |
| Color | Negro |
| Material | Polystyrene |
| N.° de pocillos | 384 |
| Volumen de trabajo (métrico) | De 2 to 20 μl |
| Esterilidad | No estéril |
| Tratamiento de superficie | Cultivo tisular |
| Forma del pocillo | Round |
| Mostrar más |