Learn More
Corning™ Microplacas de poliestireno sólidas de 384 pocillos y de color blanco o negro
Tienda Corning Productos
Description
- Mínima diafonía entre pocillos
- Microplacas blancas que mejoran las señales luminiscentes y tienen luminiscencia de fondo baja
- Microplacas negras que tienen fluorescencia de fondo baja y minimizan la dispersión de luz
- Disponible sin tratar para ensayos basados en soluciones, con alta unión para aplicaciones de inmunoensayo, o cultivo de tejido tratado para el crecimiento celular
- Poliestireno de grado médico
- Volumen de pocillo: 112 µl
- Volumen de trabajo: De 20 µl a 80 µl
- Área de la superficie/pocillo: 0,06 cm2
- Las opciones de superficie tratada no tienen revestimiento, no requieren ninguna manipulación especial y son estables a temperatura ambiente
- Las microplacas estériles se han esterilizado mediante radiación gamma y cuentan con certificado de apirógenas
- Las dimensiones de la placa cumplen los estándares propuestos del sector
Specifications
Specifications
| Formato | Estándar |
| Tapa | Sin tapa |
| Descripción | La superficie de baja adherencia (NBS™) es una tecnología de tratamiento patentada Corning utilizada en microplacas de poliestireno para crear una superficie hidrófila no iónica (parecida al óxido de polietileno) que minimiza las interacciones moleculares |
| matriz, red, conjunto | 16 x 24 |
| Color | Negro |
| Tipo de producto | Microplaca de bajo volumen de 384 pocillos |
| Material | Poliestireno |
| N.° de pocillos | 384 |
| Volumen de trabajo (métrico) | De 2 to 25 μl |
| Esterilidad | No estéril |
| Show More |