Learn More
Corning™ 384-Well Assay Multiwell Plates
Código de producto. 13236768 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Negro, base transparente, Clear Bottom
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Color unitSize
13236768 Negro, base transparente, Clear Bottom paquete de 100
1 options
Código de producto. 13236768
Marca: Corning™ 3848
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Coated plates; 384-well format
Sold in bulk pack
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Estándar
Tapa Con tapa
matriz, red, conjunto 16 x 24
Envase 20/Pk., 100/Cs.
Color Negro, base transparente, Clear Bottom
Tipo de producto 384-Well Assay Multiwell Plates
N.° de pocillos 384
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie Fibronectina
Forma del pocillo Flat Bottom (F-well)