Learn More
Corning™ Placas para bioensayo cuadradas de 245 mm sin tratamiento
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-88159 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
245 x 245 x 20 mm
245 x 245 x 25 mm
245 x 245 x 26mm
Tamaño de la unidad:
16 PCS
20 PCS
paquete de 16
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
10002611 245 x 245 x 26mm 16 PCS
10643053 245 x 245 x 20 mm 20 PCS
10737041 245 x 245 x 25 mm paquete de 16
3 options
Código de producto. 10002611
Marca: Corning™ 431272
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñadas con una generosa área de crecimiento de 500 cm2 para realizar unos ensayos más grandes y un mejor uso del espacio en incubadores. Las placas para bioensayo Corning™ de 245 mm cuadrados sin tratar de perfil bajo le brindan una opción superior para aplicaciones en las que no se desee la fijación celular.
Mejoran la eficiencia de los ensayos microbianos, incluyendo estudios de elevaciones de placa, replicación de genotecas y recogida de colonias.
  • Las placas de poliestireno cuentan con esferas de apilamiento para un apilamiento estable
  • Compatible con varios sistemas automatizados de recogida y trituración de colonias
  • Se suministran con tapa de ventilación para permitir un intercambio de gases uniforme
  • Estériles y certificadas como apirógenas
  • Diseño patentado (EE.UU Patente nº. 5,856,176) que facilita la manipulación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Transparente
Cierre incluido Tapón incluido
Material del cierre Poliestireno
Forma del fondo Cuadrado
Capacidad (métrico) 150 mL (Pozo)
Color Transparente
Área de cultivo 500 cm2
Desechables Desechable
Material Poliestireno
Forma Cuadrado
Esterilidad Estéril
Tipo Cubeta de cultivo celular
Incluye Tapa
Dimensiones (L x An) 245 x 245 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 245 x 245 x 26mm
Longitud (métrico) 245 mm
Anchura (métrico) 245 mm
Altura (métrico) 25 mm
Fondo (métrico) interior 18 mm