Learn More
Beskrivelse
Mejoran la eficiencia de los ensayos microbianos, incluyendo estudios de elevaciones de placa, replicación de genotecas y recogida de colonias.
- Las placas de poliestireno cuentan con esferas de apilamiento para un apilamiento estable
- Compatible con varios sistemas automatizados de recogida y trituración de colonias
- Se suministran con tapa de ventilación para permitir un intercambio de gases uniforme
- Estériles y certificadas como apirógenas
- Diseño patentado (EE.UU Patente nº. 5,856,176) que facilita la manipulación
Tekniske data
Tekniske data
| Color del tapón | Transparente |
| Cierre incluido | Tapón incluido |
| Material del cierre | Poliestireno |
| Forma del fondo | Cuadrado |
| Capacidad (métrico) | 150 mL (Pozo) |
| Color | Transparente |
| Área de cultivo | 500 cm2 |
| Desechables | Desechable |
| Material | Poliestireno |
| Forma | Cuadrado |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?