Learn More
Corning™ Matraces giratorios de plástico desechables de 1 l y 3 l
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10337203 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
3 L
Tipo de tapón:
Tapón de rosca
Ventilado
Tamaño de la unidad:
4 PCS
paquete de 6
Código de producto. Capacidad (métrico) Tipo de tapón unitSize
10337203 3 L Tapón de rosca 4 PCS
10452425 1 L Tapón de rosca paquete de 6
11309474 1 L Ventilado paquete de 6
11319474 3 L Ventilado 4 PCS
4 options
Código de producto. 10337203
Marca: Corning™ 3563
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El sistema listo para usar incluye paleta e imán integrado, lo que elimina la necesidad de invertir tiempo en el montaje o la limpieza y remontaje
  • El sistema de matraz giratorio desechable Corning viene listo para su uso con una pala y un imán integrado, lo que reduce la necesidad de montaje, limpieza o remontaje que requiere mucho tiempo.
  • Moldeado de poliestireno virgen y estéril, cada sistema de matraz giratorio asegura una unidad estéril limpia. No más preocupaciones con los residuos de detergente o la contaminación.
  • El tamaño y la altura de la pala se han optimizado para cada tamaño de recipiente. Un imán integrado exclusivo proporciona una rotación suave y uniforme a las velocidades necesarias en agitadores de baja velocidad. La acumulación de calor en el recipiente se reduce por medio de una brida especialmente diseñada que eleva el recipiente fuera de la superficie de la placa de agitación (solo matraces de 125 ml y 500 ml).
Los kits de actualización están disponibles para convertir los matraces giratorios reusables más antiguos para que se ajusten a los nuevos impulsores de doble cojinete.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 0,79 gal
Color del tapón Naranja
Material del cierre HDPE
Diámetro exterior (imperial) 7,4 in
Diámetro del brazo lateral interior (métrico) 3,9 cm
Diámetro del tapón del brazo lateral (métrico) 5,4 cm
Capacidad (métrico) 3 L
Material Poliestireno
Altura (imperial) 10,1 in
Altura (métrico) 25,9 cm
N.º por caja 4/Cs.
N.° por paquete 1/Paq.
Ángulo del brazo lateral 45°
Aberturas del brazo lateral 2
Tamaño de rosca GL 45
Desechables
Esterilidad Estéril
Tipo de tapón Tapón de rosca
Diámetro exterior (métrico) 188 mm