Learn More
Corning™ Tapón de centrífuga de 15 ml
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 11333785 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11333785 15 mL paquete de 500
1 options
Código de producto. 11333785
Marca: Corning™ 431471
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La tapa CentriStarTM tiene una parte superior plana de fácil extracción/colocación, además de ofrecer unas características ergonómicas avanzadas con estrías más anchas y un diseño de borde enrollado para facilitar el agarre.
La tapa CentriStarTM tiene una parte superior plana de fácil extracción/colocación, además de ofrecer unas características ergonómicas avanzadas con estrías más anchas y un diseño de borde enrollado para facilitar el agarre. Este diseño a prueba de fugas incluye una revolucionaria tapa macho que elimina prácticamente cualquier filtración si se utiliza en las condiciones recomendadas. Consulte nuestra lista de información técnica para obtener información sobre las propiedades físicas y químicas de los tubos plásticos de centrífuga Corning, así como sugerencias importantes para un uso seguro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) 22,6 mm
Tipo de producto Tapón para tubo de centrífuga
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Color Naranja
N.° por paquete 100/Paq.
N.º por caja 500/caja
Esterilidad Estéril
Capacidad (métrico) 15 mL
Para utilizar con (equipo) Tubos para centrífuga de 15 ml