Learn More
Slice™ Hojas de pelado de esquinas
Descripción
- Compatible con cuchillas Slice craft, escalpelo y cuchilla de precisión
- Mangos compatibles: 10548, 10589, 10580 y 10568
- Más segura que las cuchillas tradicionales
- El filo Finger-friendly™ corta los materiales de forma eficaz
- Dura hasta 11,2 veces más que las cuchillas de acero
- Menos cambios de hoja = menos lesiones
- Reduce las lesiones y los costes
- Sin chispas, no conductiva y no magnética
- Químicamente inerte, nunca se oxida
- Sin aceite ni lubricante
- No requiere la eliminación de la caja para objetos punzantes
- 100% reciclable
- La hoja es segura hasta 1600°C
- La punta puntiaguda inicia el corte con materiales difíciles de penetrar
- El punto central alcanza las esquinas para facilitar el corte y el recorte
- 4 cuchillas de un solo filo por paquete
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Pelado de esquinas |
| Longitud (imperial) | 295 mm (1,29 pulg.) |
| Longitud (métrico) | 32,8 mm |
| Material | Óxido de circonio |
| Color | Blanco |
| Para utilizar con (aplicación) | Corte de seguridad |
| Incluye | 4 cuchillas de un solo filo por paquete |
| N.° por paquete | 4 paquete |
| Peso (imperial) | 0,03 oz |
| Peso (métrico) | 0,75 g |
| Mostrar más |