Learn More
Aceite de maíz, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3598342 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10616051 500 g Frasco de vidrio 500 g
1 options
Código de producto. 10616051
Marca: Thermo Scientific Acros 405435000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 8001-30-7
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 8001-30-7
Número MDL MFCD00130865
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Corn oil
Densidad 0.9200g/mL
Temperatura de inflamación >200°C
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4730 to 1.4760
Cantidad 500 g
Índice Merck 14, 2533
Gravedad específica 0.92
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble