Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Anillo de corcho
Código de producto. p-8010257
Click to view available options
Diámetro (métrico):
12 a 25 mm
Entre 0 y 40 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10350802
Marca: Usbeck Laborgeraete™ 2682
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Minimice la contaminación y la corrosión de los componentes internos con las pinzas de tipo giratorio de nuez Usbeck Laborgeraete™. Una ventaja añadida es que la pinza de 300 mm de longitud es fácil de limpiar y descontaminar.
  • Flexible
  • Cinc fundido y latón chapado en níquel
  • Mordazas recubiertas de vinilo
  • Longitud de 300 mm
Bestellinformation
Tamaño métrico de la abertura
Spezifikation
Cantidad Cada uno
Tipo Pinzas
Material Zinc fundido a presión, latón y niquelado
Diámetro (métrico) 12 a 25 mm
Longitud (métrico) 300 mm
Longitud (métrico) del brazo 310 mm
Tamaño (métrico) del asa 12 a 25 mm
Jaw Type Redondo
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt