Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Anillo de corcho
Click to view available options
Diámetro (métrico):
12 a 25 mm
Entre 0 y 40 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Flexible
- Cinc fundido y latón chapado en níquel
- Mordazas recubiertas de vinilo
- Longitud de 300 mm
Información de órdenes
Tamaño métrico de la abertura
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | Cada uno |
| Tipo | Pinzas |
| Material | Zinc fundido a presión, latón y niquelado |
| Diámetro (métrico) | 12 a 25 mm |
| Longitud (métrico) | 300 mm |
| Longitud (métrico) del brazo | 310 mm |
| Tamaño (métrico) del asa | 12 a 25 mm |
| Jaw Type | Redondo |