Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Anillo de corcho
Código de producto. 10109790
Click to view available options
Diámetro (métrico):
12 a 25 mm
Entre 0 y 40 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10109790
Marca: Usbeck Laborgeraete™ 2680
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Minimice la contaminación y la corrosión de los componentes internos con las pinzas de tipo giratorio de nuez Usbeck Laborgeraete™. Una ventaja añadida es que la pinza de 300 mm de longitud es fácil de limpiar y descontaminar.
  • Flexible
  • Cinc fundido y latón chapado en níquel
  • Mordazas recubiertas de vinilo
  • Longitud de 300 mm
Especificaciones
Cantidad Cada uno
Tipo Pinzas
Material Niquelado, recubierto de vinilo (mordazas)
Diámetro (métrico) Entre 0 y 40 mm
Longitud (métrico) 300 mm
Longitud (métrico) del brazo 330 mm
Tamaño (métrico) del asa 0 a 40 mm
Jaw Type 3 dientes