Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Anillos de corcho
Código de producto. p-8000488
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
80 mm
110 mm
140 mm
170 mm
Diámetro interior (métrico):
30 mm
60 mm
90 mm
120 mm
Peso (métrico):
30 g
50 g
60 g
90 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10085471
Marca: Usbeck Laborgeraete™ 5671
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Support flasks with Usbeck Laborgaraete™ Cork Rings made from compressed cork. The rings cushion laboratory glassware and keep items upright.
  • Height: 30mm
  • Fit a variety of flask sizes
  • 1Pack
Especificaciones
Material Compressed Cork
Altura (métrico) 30 mm
Diámetro interior (métrico) 30 mm
Diámetro exterior (métrico) 80 mm
Admite Matraces de 10 a 100 ml
Tipo de producto Anillo de corcho
Forma Round
Cantidad 1 unidad
Peso (métrico) 30 g