Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Anillos de corcho
Código de producto. 10595482
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
80 mm
110 mm
140 mm
170 mm
Diámetro interior (métrico):
30 mm
60 mm
90 mm
120 mm
Peso (métrico):
30 g
50 g
60 g
90 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) Diámetro interior (métrico) Peso (métrico) unitSize
10595482 140 mm 90 mm 60 g cada uno
10085471 80 mm 30 mm 30 g cada uno
10649521 110 mm 60 mm 50 g cada uno
10390842 170 mm 120 mm 90 g cada uno
4 options
Código de producto. 10595482
Marca: Usbeck Laborgeraete™ 5673
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Support flasks with Usbeck Laborgaraete™ Cork Rings made from compressed cork. The rings cushion laboratory glassware and keep items upright.
  • Height: 30mm
  • Fit a variety of flask sizes
  • 1Pack
Especificaciones
Material Compressed Cork
Altura (métrico) 30 mm
Diámetro interior (métrico) 90 mm
Diámetro exterior (métrico) 140 mm
Admite Flasks up to 500 to 1000mL
Tipo de producto Anillo de corcho
Forma Round
Cantidad 1 unidad
Peso (métrico) 60 g