Learn More
Fisherbrand™ Perforador de corchos
Código de producto. p-8012536 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
6,25mm
7,5mm
8,75mm
10mm
11,25mm
12,5mm
13,75mm
17,50mm
26,25mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) unitSize
12900896 11,25mm cada uno
12990886 10mm cada uno
12960896 26,25mm cada uno
12910896 12,5mm cada uno
12980886 8,75mm cada uno
12970886 7,5mm cada uno
12902580 6,25mm cada uno
13451900 17,50mm cada uno
15147472 13,75mm cada uno
9 options
Código de producto. 12900896
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricado en latón y niquelado.
  • Se suministra completo con varilla de empuje para despejar los orificios
  • Todos los tamaños tienen 100 mm de longitud
  • Espesor de la pared del tubo de 0,45 mm
Especificaciones
Tipo de producto Perforador de corchos
Diámetro exterior (métrico) 11,25mm
Material Latón niquelado