Learn More
Fisherbrand™ Perforador de corchos
Código de producto. 12960896 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
6,25mm
7,5mm
8,75mm
10mm
11,25mm
12,5mm
13,75mm
17,50mm
26,25mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) unitSize
12960896 26,25mm cada uno
12900896 11,25mm cada uno
12990886 10mm cada uno
12910896 12,5mm cada uno
12980886 8,75mm cada uno
12970886 7,5mm cada uno
12902580 6,25mm cada uno
13451900 17,50mm cada uno
15147472 13,75mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 12960896
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado en latón y niquelado.
  • Se suministra completo con varilla de empuje para despejar los orificios
  • Todos los tamaños tienen 100 mm de longitud
  • Espesor de la pared del tubo de 0,45 mm
Especificaciones
Tipo de producto Perforador de corchos
Diámetro exterior (métrico) 26,25mm
Material Latón niquelado