Learn More
JULABO™ Baño de circulación de calentamiento con baño abierto CORIO™
BIOPHARMA
Código de producto. 15490572
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
De 14 L a 19 L
De 17 L a 27 L
De 26 L a 39 L
De 9 L a 13 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15490572 De 14 L a 19 L cada uno
15460572 De 9 L a 13 L cada uno
15400582 De 17 L a 27 L cada uno
15420582 De 26 L a 39 L cada uno
4 options
Código de producto. 15490572
Marca: JULABO™ 9012419
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Baño de circulación de calentamiento abierto silencioso con conexiones de bomba de alta calidad y depósitos de baño de acero inoxidable.
  • Modelos para aplicaciones internas y externas
  • Pantalla blanca, brillante y fácil de leer
  • Muy silencioso
  • Cambio sencillo de la bomba entre circulación interna y externa
  • Conexión USB
  • Depósitos de baño de alta calidad de acero inoxidable
  • Tornillo de drenaje integrado
Especificaciones
Temperatura ambiente De 5 a 40 °C
Descripción Baño de circulación calefactado
Capacidad (métrico) De 14 L a 19 L
Caudal 15/ l/min
Intervalo de temperatura De 20 °C a 150 °C
Tipo Baño de circulación calefactado con baño abierto
Pantalla LED
Capacidad calorífica 2 kW
Incluye 2 racores para tubos de 8 y 12 mm de diámetro interior (conexiones de bomba M16x1 macho)
Material Acero inoxidable
Presión máxima 0,35 bar
Modelo CORIO CD-B19
Estabilidad de la temperatura ± 0,03 °C
Dimensiones interiores (F x An x Al) 30 × 35 × 15 cm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 58 × 38 × 42 cm
Peso (métrico) 11,5 kg