Learn More
JULABO™ Baño de circulación de calentamiento con baño abierto CORIO™
Descripción
- Modelos para aplicaciones internas y externas
- Pantalla blanca, brillante y fácil de leer
- Muy silencioso
- Cambio sencillo de la bomba entre circulación interna y externa
- Conexión USB
- Depósitos de baño de alta calidad de acero inoxidable
- Tornillo de drenaje integrado
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura ambiente | De 5 a 40 °C |
| Descripción | Baño de circulación calefactado |
| Capacidad (métrico) | De 26 L a 39 L |
| Caudal | 15/ l/min |
| Intervalo de temperatura | De 20 °C a 150 °C |
| Tipo | Baño de circulación calefactado con baño abierto |
| Pantalla | LED |
| Capacidad calorífica | 2 kW |
| Incluye | 2 racores para tubos de 8 y 12 mm de diámetro interior (conexiones de bomba M16x1 macho) |
| Material | Acero inoxidable |
| Mostrar más |