Learn More
JULABO™ Baño de circulación de calentamiento/refrigeración CORIO™ CP-300 F
Código de producto. 16479339
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
De 3 L a 4 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
16479339 De 3 L a 4 L cada uno
1 options
Código de producto. 16479339
Marca: JULABO™ 9013703
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los baños de circulación refrigerados ofrecen un rendimiento mejorado de la bomba para facilitar las tareas de control de temperatura hasta 200 °C.
  • Modelos para aplicaciones internas y externas
  • Pantalla blanca, brillante y fácil de leer
  • Muy silencioso
  • Fácil conmutación entre circulación interna y externa
  • Conexiones externas de la bomba
  • Bomba de presión potente e infinitamente ajustable
  • Conexión USB
  • Interfaz RS232 para la comunicación en línea
  • El diseño de bobina de refrigeración que ahorra espacio proporciona más espacio utilizable en el depósito de baño
  • Tapa de baño y grifo de drenaje incluidos
  • Rejilla de ventilación extraíble
  • Unidad de refrigeración sin aireadores laterales
  • Clase III (FL) según DIN 12876-1
Especificaciones
Temperatura ambiente De 5 a 40 °C
Tipo de controlador PID1
Capacidad (métrico) De 3 L a 4 L
Capacidad de refrigeración 0,3 kW a 20 °C
Caudal De 8 a 27 l/min
Intervalo de temperatura De -25 °C a +200 °C
Pantalla LED
Circulación externa Sí
Capacidad calorífica 2 kW
Incluye 2 racores para tubos de 8 y 12 mm de diámetro interior. (Conexiones de bomba M16x1 macho)
Capacidad de la bomba De 0,1 a 0,7 bar
Refrigerante R134a
Estabilidad de la temperatura ± 0,03 °C
Temporizador Sí
Conexiones USB Sí
Viscosidad Máx. 50 cST
Dimensiones interiores (F x An x Al) 13 x 15 x 15 cm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 42 × 24 × 66 cm
Peso (métrico) 28 kg