Learn More
Julabo™ CORIO CD-Series Heating Circulators with Open, Transparent Polycarbonate/Acrylic Baths and Pump Connections
BIOPHARMA
Código de producto. 15430572
Change view
Click to view available options
Modelo:
C-BT27
CD-BT19
Capacidad (métrico):
De 14 a 19 L
De 20 a 27 L
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
58 × 38 × 38 cm
58 × 38 × 43 cm
Dimensiones (L x An x Al) Interior:
35 x 30 x 15 cm (abertura de la bañera)
35 x 30 x 20 cm (abertura de la bañera)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo Capacidad (métrico) Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Dimensiones (L x An x Al) Interior unitSize
15430572 C-BT27 De 20 a 27 L 58 × 38 × 43 cm 35 x 30 x 20 cm (abertura de la bañera) cada uno
15420572 CD-BT19 De 14 a 19 L 58 × 38 × 38 cm 35 x 30 x 15 cm (abertura de la bañera) cada uno
2 options
Código de producto. 15430572
Marca: Julabo™ 9012327
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
CORIO CD-Series Heating Circulators with Open, Transparent Polycarbonate/Acrylic Baths and Pump Connections are designed primarily for internal temperature control directly within the bath, however, external closed systems may be connected via the integrated pump connections.
Los baño de circulación de calentamiento abierto de la nueva serie CORIO™ cuentan con depósitos de baño transparentes de alta calidad y conexiones de bomba.
  • Modelo para aplicaciones internas y externas
  • Pantalla blanca, brillante y fácil de leer
  • Muy silencioso
  • Cambio sencillo de la bomba entre circulación interna y externa
  • Conexión USB
  • Clase III (FL) según DIN 12876-2
Ideal para el control de temperatura de muestras, la preparación de muestras para serología, química clínica, análisis, pruebas de materiales y mucho más. Aplicaciones de control de temperatura externa en combinación con células de medición, fotómetros, refractómetros, polarímetros y más.
Intervalo de temperatura de trabajo: 20 °CEstabilidad de temperatura: 100 °C Capacidad de calentamiento: ± 0,03 °C. Capacidad del caudal de la bomba: 2 kW 15 l/minDimensiones An × L × Al (cm): 38 × 58 × 43Volumen de llenado (l): De 20 a 27
Especificaciones
Descripción Circulation Capacity Flow Rate: 15 L/min., Circulation Capacity Pressure: 0.35 bar
Capacidad (métrico) De 20 a 27 L
Caudal 15/ l/min
Intervalo de temperatura 20°C to 100°C (Working)
Tipo Heating Circulator with Open Bath
Para utilizar con (aplicación) Internal and external applications at working temperatures from +20°C to +100°C
Capacidad calorífica 2 kW
Presión máxima 0,35 bar
Modelo C-BT27
Estabilidad de la temperatura ± 0,03 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 58 × 38 × 43 cm
Dimensiones (L x An x Al) Interior 35 x 30 x 20 cm (abertura de la bañera)