Learn More
Julabo™ CORIO CD-Series Heating Circulators with Insulated Stainless Steel Baths
Click to view available options
Modelo:
CD-BC12
CD-BC26
CORIO CD-BC4
Capacidad (métrico):
3 L a 4,5 L
De 19 a 26 L
De 8,5 a 12 L
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
41 x 23 x 42 cm
49 × 33 × 47 cm
62 × 39 × 48 cm
Dimensiones (L x An x Al) Interior:
15 x 13 x 15 cm (abertura de la bañera)
15 x 22 x 20 cm (abertura de la bañera)
35 x 26 x 20 cm (abertura de la bañera)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Los baños de circulación de calentamiento CORIO™ cuentan con tecnología profesional para altos estándares Estas unidades facilitan el control de la temperatura interna en el depósito de baño o el control de aplicaciones conectadas externamente.
Intervalo de temperatura de trabajo: 20 °CEstabilidad de temperatura: 150 °C Capacidad de calentamiento: ± 0,03 °C. Capacidad del caudal de la bomba: 2 kW 15 l/minDimensiones An × L × Al (cm): 33 × 49 × 47Volumen de llenado (l): De 8,5 a 12
- Modelo para aplicaciones internas y externas
- Pantalla blanca, brillante y fácil de leer
- Muy silencioso
- Cambio sencillo de la bomba entre circulación interna y externa
- Conexión USB
- Depósitos de baño de alta calidad de acero inoxidable con tapa de baño y grifo de drenaje
- Bobina de refrigeración integrada para la refrigeración intermedia
Intervalo de temperatura de trabajo: 20 °CEstabilidad de temperatura: 150 °C Capacidad de calentamiento: ± 0,03 °C. Capacidad del caudal de la bomba: 2 kW 15 l/minDimensiones An × L × Al (cm): 33 × 49 × 47Volumen de llenado (l): De 8,5 a 12
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Circulation Capacity Flow Rate: 15 L/min., Circulation Capacity Pressure: 0.35 bar |
| Capacidad (métrico) | De 8,5 a 12 L |
| Caudal | 15/ l/min |
| Intervalo de temperatura | 20°C to 150°C (Working) |
| Tipo | Heating Circulation Bath |
| Para utilizar con (aplicación) | Internal and external applications at working temperatures from +20°C to +150°C |
| Capacidad calorífica | 2 kW |
| Incluye | Bath Lid and Drain Tap |
| Presión máxima | 0,35 bar |
| Modelo | CD-BC12 |
| Mostrar más |