Learn More
Julabo™ CORIO C-Series Open Heating Bath Circulators with Stainless Steel Baths
BIOPHARMA
Código de producto. 15460562
Change view
Click to view available options
Modelo:
C-B13
C-B17
C-B19
C-B27
C-B5
Capacidad (métrico):
De 13 a 17 L
De 14 a 19 L
De 17 a 27 L
De 3,5 a 5 L
De 9 a 13 L
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
38× 23 × 41 cm
40 × 38 × 42 cm
40 × 38 × 47 cm
58 × 38 × 42 cm
58 × 38 × 47 cm
Dimensiones (L x An x Al) Interior:
15 x 15 x 15 cm (abertura de la bañera)
18 x 30 x 15 cm (abertura de la bañera)
18 x 30 x 20 cm (abertura de la bañera)
35 x 30 x 20 cm (abertura de la bañera)
35 x 35 x 15 cm (abertura de la bañera)
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Capacidad (métrico) Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Dimensiones (L x An x Al) Interior unitSize
15460562 C-B19 De 14 a 19 L 58 × 38 × 42 cm 35 x 35 x 15 cm (abertura de la bañera) cada uno
15400562 C-B5 De 3,5 a 5 L 38× 23 × 41 cm 15 x 15 x 15 cm (abertura de la bañera) cada uno
15420562 C-B13 De 9 a 13 L 40 × 38 × 42 cm 18 x 30 x 15 cm (abertura de la bañera) cada uno
15450562 C-B17 De 13 a 17 L 40 × 38 × 47 cm 18 x 30 x 20 cm (abertura de la bañera) cada uno
15490562 C-B27 De 17 a 27 L 58 × 38 × 47 cm 35 x 30 x 20 cm (abertura de la bañera) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15460562 Proveedor Julabo™ N.º de proveedor 9011419
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
CORIO C-Series Open Heating Bath Circulators with Stainless Steel Baths are designed for internal applications in the circulator bath. The circulator can be removed for easy cleaning of the bath and a variety of accessories are available.
Los baños de circulación de calentamiento abierto de la nueva serie CORIO™ cuentan con depósitos de baño de alta calidad fabricados en acero inoxidable.
  • Modelo para aplicaciones internas
  • Pantalla blanca, brillante y fácil de leer
  • Muy silencioso
  • Tornillo de drenaje integrado
Ideal para el control de temperatura de muestras, la preparación de muestras para serología, química clínica, análisis, pruebas de materiales y mucho más.
Intervalo de temperatura de trabajo: 20 °CEstabilidad de temperatura: 100 °C ±0,03 °CCapacidad de calentamiento: 2 kWCapacidad del caudal de la bomba: 6 l/minDimensiones An × L × Al (cm): 38 × 58 × 42Volumen de llenado (l): De 14 a 19
Especificaciones
Descripción Circulation Capacity Flow Rate: 6 L/min., Circulation Capacity Pressure: 0.1 bar
Capacidad (métrico) De 14 a 19 L
Caudal 6 L/min.
Intervalo de temperatura 20°C to 100°C (Working)
Tipo Heating Circulator with Open Bath
Para utilizar con (aplicación) Internal applications at working temperatures from +20 to +100°C
Capacidad calorífica 2 kW
Presión máxima 0,1 bar
Modelo C-B19
Estabilidad de la temperatura ± 0,03 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 58 × 38 × 42 cm
Dimensiones (L x An x Al) Interior 35 x 35 x 15 cm (abertura de la bañera)