Learn More
Julabo™ CORIO C-Series Open Heating Bath Circulators with Stainless Steel Baths
Descrizione
Los baños de circulación de calentamiento abierto de la nueva serie CORIO™ cuentan con depósitos de baño de alta calidad fabricados en acero inoxidable.
Intervalo de temperatura de trabajo: 20 °CEstabilidad de temperatura: 100 °C ±0,03 °CCapacidad de calentamiento: 2 kWCapacidad del caudal de la bomba: 6 l/minDimensiones An × L × Al (cm): 38 × 40 × 42Volumen de llenado (l): De 9 a 13
- Modelo para aplicaciones internas
- Pantalla blanca, brillante y fácil de leer
- Muy silencioso
- Tornillo de drenaje integrado
Intervalo de temperatura de trabajo: 20 °CEstabilidad de temperatura: 100 °C ±0,03 °CCapacidad de calentamiento: 2 kWCapacidad del caudal de la bomba: 6 l/minDimensiones An × L × Al (cm): 38 × 40 × 42Volumen de llenado (l): De 9 a 13
Specifica
Specifica
| Descripción | Circulation Capacity Flow Rate: 6 L/min., Circulation Capacity Pressure: 0.1 bar |
| Capacidad (métrico) | De 9 a 13 L |
| Caudal | 6 L/min. |
| Intervalo de temperatura | 20°C to 100°C (Working) |
| Tipo | Heating Circulator with Open Bath |
| Para utilizar con (aplicación) | Internal applications at working temperatures from +20 to +100°C |
| Capacidad calorífica | 2 kW |
| Presión máxima | 0,1 bar |
| Modelo | C-B13 |
| Estabilidad de la temperatura | ± 0,03 °C |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?