Learn More
CoraLite™ Plus 488-conjugated Vimentin Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Tienda Proteintech ProductosDescripción
The Vimentin antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human Vimentin. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The Vimentin antibody has been validated for the following applications: IF/ICC analysis. This antibody is coralite™ plus 488.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Vimentin |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 1000 μg/mL |
| Conjugado | CoraLite Plus 488 |
| Símbolos de los genes | FLJ36605 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant Protein |
| Método de purificación | Antigen affinity purification |
| Cantidad | 100 μL |
| Mostrar más |