Learn More
CoraLite™ Plus 488-conjugated SMN (Human,Mouse,Rat) Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. 30234451 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
30234451 20 μL 20 microlitros
30236982 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 30234451
Marca: Proteintech CL4886015420UL
Mouse Monoclonal Antibody
The SMN (Human,Mouse,Rat) antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human SMN (Human,Mouse,Rat). This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The SMN (Human,Mouse,Rat) antibody has been validated for the following applications: IF/ICC, FC (Intra) analysis. This antibody is coralite™ plus 488.
Especificaciones
Antígeno SMN (Human,Mouse,Rat)
Aplicaciones Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Flow Cytometry (Intracellular Staining)
Clasificación Monoclonal
Clon 3C10B5
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado CoraLite Plus 488
Símbolos de los genes BCD541; C-BCD541; FLJ76644; MGC20996; MGC5208; SMNC
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Protein A purification
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6607
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.
Tipo de producto Conjugated Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.