missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CoraLite™ Plus 488-conjugated Sestrin 2 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech

Código de producto. 30236724 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30236724 20 μL 20 microlitros
30233522 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30236724

Marca: Proteintech CL4886629720UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The Sestrin 2 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human Sestrin 2. This antibody recognizes human, rat, pig antigen. The Sestrin 2 antibody has been validated for the following applications: IF/ICC, FC (Intra) analysis. This antibody is coralite™ plus 488.

Especificaciones

Antígeno Sestrin 2
Aplicaciones Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Flow Cytometry (Intracellular Staining)
Clasificación Monoclonal
Clon 1A1A4
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado CoraLite Plus 488
Símbolos de los genes DKFZp761M0212; DKFZp761M02121; HI95; SES2; SEST2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Protein G purification
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 83667
Especies diana Human, Rat, Pig
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 54 kDa
Tipo de producto Conjugated Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.