Learn More
CoraLite™ Plus 488-conjugated PI3 Kinase p110 Beta Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Tienda Proteintech ProductosDescripción
The PI3 Kinase p110 Beta antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human PI3 Kinase p110 Beta. This antibody recognizes human, rat antigen. The PI3 Kinase p110 Beta antibody has been validated for the following applications: IF/ICC analysis. This antibody is coralite™ plus 488.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | PI3 Kinase p110 Beta |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 1B2A1 |
| Concentración | 1000 μg/mL |
| Conjugado | CoraLite Plus 488 |
| Símbolos de los genes | DKFZp779K1237; MGC133043; PI3K; PI3KCB; PI3Kbeta; PIK3C1; p110-BETA |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Recombinant Protein |
| Método de purificación | Protein G purification |
| Mostrar más |