Learn More
CoraLite™ Plus 488-conjugated PARD3 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Tienda Proteintech ProductosDescripción
The PARD3 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human PARD3. This antibody recognizes human antigen. The PARD3 antibody has been validated for the following applications: IF/ICC analysis. This antibody is coralite™ plus 488.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | PARD3 |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 1D2B2 |
| Concentración | 1000 μg/mL |
| Conjugado | CoraLite Plus 488 |
| Símbolos de los genes | ASIP; Baz; Bazooka; FLJ21015; PAR3; PAR3alpha; PARD3A; SE2-5L16; SE2-5LT1; SE2-5T2 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Recombinant Protein |
| Método de purificación | Protein G purification |
| Mostrar más |