missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CoraLite™ Plus 488-conjugated PARD3 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech

Código de producto. 30236116 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30236116 100 μL 100 microlitros
30233170 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30236116

Marca: Proteintech CL48866968100UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The PARD3 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human PARD3. This antibody recognizes human antigen. The PARD3 antibody has been validated for the following applications: IF/ICC analysis. This antibody is coralite™ plus 488.

Especificaciones

Antígeno PARD3
Aplicaciones Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 1D2B2
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado CoraLite Plus 488
Símbolos de los genes ASIP; Baz; Bazooka; FLJ21015; PAR3; PAR3alpha; PARD3A; SE2-5L16; SE2-5LT1; SE2-5T2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Protein G purification
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 56288
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 170 kDa
Tipo de producto Conjugated Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.