missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CoraLite™ Plus 488-conjugated Nestin Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech

Código de producto. p-200106502 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30236934 20 μL 20 microlitros
30234289 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30236934 Proveedor Proteintech N.º de proveedor CL4881948320UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The Nestin antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with peptide of human Nestin. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The Nestin antibody has been validated for the following applications: IF/ICC, IF-P analysis. This antibody is coralite™ plus 488.

Especificaciones

Antígeno Nestin
Aplicaciones Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado CoraLite Plus 488
Símbolos de los genes FLJ21841; Nbla00170
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Peptide
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10763
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 170-180 kDa
Tipo de producto Conjugated Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.