missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CoraLite™ Plus 488-conjugated Nestin Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Tienda Proteintech ProductosDescripción
The Nestin antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with peptide of human Nestin. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The Nestin antibody has been validated for the following applications: IF/ICC, IF-P analysis. This antibody is coralite™ plus 488.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Nestin |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 1000 μg/mL |
| Conjugado | CoraLite Plus 488 |
| Símbolos de los genes | FLJ21841; Nbla00170 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Peptide |
| Método de purificación | Antigen affinity purification |
| Cantidad | 100 μL |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?