Learn More
CoraLite™ Plus 488-conjugated Myosin Light Chain 2/MLC-2V Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. 30234278 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
Tamaño de la unidad:
20 microlitros
30234278 20 μL 20 microlitros
1 options
Código de producto. 30234278 Proveedor Proteintech N.º de proveedor CL4881090620UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The Myosin Light Chain 2/MLC-2V antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human Myosin Light Chain 2/MLC-2V. This antibody recognizes human, mouse, rat, zebrafish antigen. The Myosin Light Chain 2/MLC-2V antibody has been validated for the following applications: IF-P analysis. This antibody is coralite™ plus 488.
Especificaciones
Antígeno Myosin Light Chain 2/MLC-2V
Aplicaciones Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado CoraLite Plus 488
Símbolos de los genes CMH10; DKFZp779C0562; MLC2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4633
Especies diana Human, Mouse, Rat, Zebrafish
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 19 kDa
Tipo de producto Conjugated Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG