Learn More
CoraLite™ Plus 488-conjugated MEA1 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. p-200107285 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
30236431 20 μL 20 microlitros
30235648 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 30236431
Marca: Proteintech CL4886647220UL
Mouse Monoclonal Antibody
The MEA1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human MEA1. This antibody recognizes human, rat antigen. The MEA1 antibody has been validated for the following applications: IF/ICC analysis. This antibody is coralite™ plus 488.
Especificaciones
Antígeno MEA1
Aplicaciones Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 1H8C2
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado CoraLite Plus 488
Símbolos de los genes HYS; MEA
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Protein G purification
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4201
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 28 kDa
Tipo de producto Conjugated Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1