Learn More
CoraLite™ Plus 488-conjugated Lamin A/C Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. 30234205 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
30234205 100 μL 100 microlitros
30236690 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 30234205
Marca: Proteintech CL48810298100UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The Lamin A/C antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human Lamin A/C. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The Lamin A/C antibody has been validated for the following applications: IF/ICC analysis. This antibody is coralite™ plus 488.
Especificaciones
Antígeno Lamin A/C
Aplicaciones Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado CoraLite Plus 488
Símbolos de los genes CDCD1; CDDC; CMD1A; CMT2B1; EMD2; FPL; FPLD; HGPS; IDC; LDP1; LFP; LGMD1B; LMN1; LMNC; PRO1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4000
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 65 kDa, 70 kDa
Tipo de producto Conjugated Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG