missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CoraLite™ Plus 488-conjugated IL-4RA/CD124 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech

Código de producto. 30237171 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
Tamaño de la unidad:
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30237171 20 μL 20 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30237171

Marca: Proteintech CL4886705120UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The IL-4RA/CD124 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human IL-4RA/CD124. This antibody recognizes human antigen. The IL-4RA/CD124 antibody has been validated for the following applications: IF-P analysis. This antibody is coralite™ plus 488.

Especificaciones

Antígeno IL-4RA/CD124
Aplicaciones Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 1E4C11
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado CoraLite Plus 488
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Protein G purification
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3566
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 120 kDa
Tipo de producto Conjugated Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.