Learn More
CoraLite™ Plus 488-conjugated HVCN1 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Tienda Proteintech ProductosDescripción
The HVCN1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human HVCN1. This antibody recognizes human antigen. The HVCN1 antibody has been validated for the following applications: IF-P analysis. This antibody is coralite™ plus 488.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | HVCN1 |
| Aplicaciones | Immunofluorescence |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 1E4C4 |
| Concentración | 1000 μg/mL |
| Conjugado | CoraLite Plus 488 |
| Símbolos de los genes | HV1; MGC15619; VSOP |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Recombinant Protein |
| Método de purificación | Protein G purification |
| Mostrar más |