missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CoraLite™ Plus 488-conjugated Glucagon Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech

Código de producto. 30234712 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
Tamaño de la unidad:
20 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30234712 20 μL 20 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30234712 Proveedor Proteintech N.º de proveedor CL4886728620UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The Glucagon antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human Glucagon. This antibody recognizes human, mouse antigen. The Glucagon antibody has been validated for the following applications: IF-P analysis. This antibody is coralite™ plus 488.

Especificaciones

Antígeno Glucagon
Aplicaciones Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 2A8G1
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado CoraLite Plus 488
Símbolos de los genes GLP1; GLP2; GRPP
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Protein G purification
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2641
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.
Tipo de producto Conjugated Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.